Learn More
2-Chlor-1,3-benzothiazol-6-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid |
| CAS | 3855-95-6 |
| Summenformel | C8H4ClNO2S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-6-benzothiazolecarboxylic acid, 2-Chloro-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid, 2-Chlorobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H4ClNO2S/c9-8-10-5-2-1-4(7(11)12)3-6(5)13-8/h1-3H,(H,11,12) |
| SMILES | O=C(O)C=1C=CC=2N=C(Cl)SC2C1 |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-6-benzothiazolCarbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 213.64 |
| Formelmasse | 212.97 |