Learn More
2-Chlor-1,3-bis(dimethylamino)trimethiniumhexafluorophosphat, Mikromol™
Beschreibung
2-Chlor-1,3-bis(dimethylamino)trimethiniumhexafluorophosphat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate |
| CAS | 249561-98-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C7 H14 Cl N2 . F6 P |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-ylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (1:1), Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (9CI), Etoricoxib Related Compound C as Hexafluorophosphate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H14ClN2.F6P/c1-9(2)5-7(8)6-10(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CN(C)C=C(Cl)C=[N+](C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC-Name | [2-Chlor-3-(dimethylamino)prop-2-enyliden]-dimethylazanium;hexafluorophosphat |
| Mehr anzeigen |