Learn More
2-Chlor-1,3-Dimethylimidazolidinium-Tetrafluoroborat, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4258893
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
153433-26-2
C5H10BClF4N2
220.40
MFCD09039291
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
CIB
2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
153433-26-2
C5H10BClF4N2
220.40
MFCD09039291
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
CIB
2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58.0°C to 60.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 220.41
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-1,3-Dimethylimidazolidinium Tetrafluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.