Learn More
2-Chlor-1,3-Dimethylimidazoliniumchlorid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229140
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
37091-73-9
C5H10Cl2N2
169.05
MFCD09039290
AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, unii-56ka2a1u1d, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, dmc mi, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium chloride, pubchem16443, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-3h-imidazol-1-ium chloride, 1h-imidazolium, 2-chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-, chloride 1:1, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidin-2-ylium chloride
10176306
2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride
[Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
37091-73-9
C5H10Cl2N2
169.05
MFCD09039290
AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, unii-56ka2a1u1d, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, dmc mi, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium chloride, pubchem16443, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-3h-imidazol-1-ium chloride, 1h-imidazolium, 2-chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-, chloride 1:1, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidin-2-ylium chloride
10176306
2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride
[Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolinium chloride
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112°C to 121°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 31.26 to 39.79% C, 14.58 to 18.56% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,3434
Formelmasse 169.05
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.