missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-1,3-propanediol, TRC

Artikelnummer. 18092720
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18092720 100 mg 100 Milligramm
18070730 50 mg 50 Milligramm
18030410 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18092720 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC379690100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 497-04-1
Summenformel C3 H7 Cl O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.54
Synonym 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Chloro-1,3-dihydroxypropane, 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Monochloropropane-1,3-diol, Glycerol β-chlorohydrin
IUPAC-Name 2-chloropropane-1,3-diol
SMILES OCC(Cl)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,3-propanediol
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2
Formelmasse 110.0135
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.