missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-1,3-Thiazol, ≥97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3175015
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3034-52-4
C3H2ClNS
119.566
MFCD00210701
KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
76429
CHEBI:39187
2-Chlor-1,3-thiazol
C1=CSC(=N1)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3034-52-4
C3H2ClNS
119.566
MFCD00210701
KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
76429
CHEBI:39187
2-Chlor-1,3-thiazol
C1=CSC(=N1)Cl
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1, 3-thiazole
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.3780g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 119.57
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'