Learn More
2-Chlor-1,4-Dimethoxybenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405507
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11405507 50 g 50 Gramm
11415507 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23497.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2100-42-7 | C8H9ClO2 | 172.608 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2100-42-7
Summenformel C8H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 172.608
MDL-Nummer MFCD00008356
InChI-Schlüssel QMXZSRVFIWACJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 2-chloro-1,4-dimethoxy, chlorohydroquinone dimethyl ether, chloro-1,4-dimethoxybenzene, 1,4-dimethoxy-2-chlorobenzene, o-chloro-p-dimethoxybenzene, monochloro-1,4-dimethoxybenzene, 6-chloro-1,4-dimethoxy benzene, acmc-209fgn
PubChem CID 246724
IUPAC-Name 2-Chlor-1,4-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
Dichte 1.21
Menge 50 g
Brechungsindex 1.547
Siedepunkt 231°C to 234°C
Formelmasse 172.61
Reinheit (%) 99%