Learn More
2-Chlor-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one |
| CAS | 68505-86-2 |
| Summenformel | C10H11ClO3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4'-hydroxy-3'-methoxypropiophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6(11)10(13)7-3-4-8(12)9(5-7)14-2/h3-6,12H,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)C(Cl)C |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.65 |
| Formelmasse | 214.04 |