Learn More
2-Chlor-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-on, TRC
Artikelnummer. 30351855
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30351855 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC368480100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
CAS 68505-86-2
Summenformel C10H11ClO3
Menge 100 mg
Synonym 2-Chloro-4'-hydroxy-3'-methoxypropiophenone
InChI-Formel InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6(11)10(13)7-3-4-8(12)9(5-7)14-2/h3-6,12H,1-2H3
SMILES O=C(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)C(Cl)C
IUPAC-Name 2-Chlor-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 214.65
Formelmasse 214.04