Learn More
2-Chlor-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 120889-05-6 |
| Summenformel | C13 H10 Cl N3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H10ClN3/c1-17-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-15-12(11)16-13(17)14/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cn1c(Cl)nc2ncc(cc12)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-1-Methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 243.69 |
| Formelmasse | 243.0563 |