Learn More
2-Chlor-1-Methylpyridiniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020757
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
14338-32-0
C6H7ClIN
255.48
MFCD00011984
ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
167069
2-Chlor-1-Methylpyridin-1-ium;Iodid
[I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
14338-32-0
C6H7ClIN
255.48
MFCD00011984
ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
167069
2-Chlor-1-Methylpyridin-1-ium;Iodid
[I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide is a reagent in a wide variety of dehydrative coupling reactions. It is also used to form carboxylate esters from acids and alcohols, carboxamides from acids and amines, lactones from -hydroxy acids and carbodiimides from N,N-disubstituted thioureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-1 -Methylpyridiniumiodid ist ein Reagenz in einer Vielzahl von dehydrierenden Kupplungsreaktionen. Es wird auch zur Bildung von Carboxylatestern aus Säuren und Alkoholen, Carboxamiden aus Säuren und Aminen, Lactonen aus -Hydroxysäuren und Carbodiimiden aus N,N-disubstituierten Thioharnstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml). Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Bei -4 °C lagern. An einem kühlen Ort lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3572320
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Merck Index 14,6301
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formelmasse 255.49
Reinheit (%) 97%