Learn More
2-Chlor-1 -Morpholinoethan-1 -one, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-1-morpholinoethan-1-one |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 163.6 |
Reinheit (%) | 95% |