Learn More
2-Chlor-2,2-Difluoracetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350214
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11350214 25 g 25 Gramm
11340214 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350214 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00785.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 354-28-9 | C2H2ClF2NO | 129.491 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 354-28-9
Summenformel C2H2ClF2NO
Molekulargewicht (g/mol) 129.491
MDL-Nummer MFCD00039775
InChI-Schlüssel PSAKKOKLSDIKEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodifluoroacetamide, acetamide, 2-chloro-2,2-difluoro, difluorochloroacetamide, snylgqdjptadtaetp@, acmc-20algv, acetamide,2-difluoro, pubchem14583, 2-chloranyl-2,2-bis fluoranyl ethanamide
PubChem CID 67715
IUPAC-Name 2-Chlor-2,2-difluoracetamid
SMILES C(=O)(C(F)(F)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
Schmelzpunkt 79°C to 84°C
Menge 25 g
Beilstein 1753808
Formelmasse 129.49
Reinheit (%) 98%