Learn More
2-Chlor-2',4'-difluoracetophenon, Mikromol™
Beschreibung
omega-Chlor-2,4-difluoracetophenon(2-2',4')
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone |
| CAS | 51336-94-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8 H5 Cl F2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Fc1ccc(C(=O)CCl)c(F)c1 |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-1-(2,4-Difluorphenyl)ethanon |
| Mehr anzeigen |