Learn More
2-Chlor-2'-arabino-fluoro-2'-Desoxyadenosin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058193
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
123318-82-1
C10H12ClN5O3
285.69
MFCD00871077
ADXUXRNLBYKGOA-GPGUAWMRNA-N
clofarabine, clolar, evoltra, clofarex, cafda, clofarabina, clofarabinum, clofarabine usan, cl-f-ara-a, c1-f-ara-a
119182
CHEBI:681569
(2R,3R,4S,5R)-5-(6-Amino-2-chlorpurin-9-yl)-4-fluor-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3Cl)C2=NC=N1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
123318-82-1
C10H12ClN5O3
285.69
MFCD00871077
ADXUXRNLBYKGOA-GPGUAWMRNA-N
clofarabine, clolar, evoltra, clofarex, cafda, clofarabina, clofarabinum, clofarabine usan, cl-f-ara-a, c1-f-ara-a
119182
CHEBI:681569
(2R,3R,4S,5R)-5-(6-Amino-2-chlorpurin-9-yl)-4-fluor-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3Cl)C2=NC=N1
A purine nucleoside anti-metabolite. Toxic to nondividing lymphocytes and monocytes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ein purines Nukleosid-Anti-Metabolit
  • Giftig für nicht teilende Lymphozyten und Monozyten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2'-arabino-fluoro-2'-deoxyadenosine
Farbe Weiß
Menge 50 mg
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,2372
Formelmasse 303.68
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver