Learn More
2-Chlor-2-Methylbutan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081650
20.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
594-36-5
C5H11Cl
106.593
MFCD00000818
CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
tert-amyl chloride, butane, 2-chloro-2-methyl, 2-methyl-2-chlorobutane, tert-pentyl chloride, 1,1-dimethylpropyl chloride, tertiary pentyl chloride, t-pentyl chloride, acmc-209mdc, 2-chloro-2-methyl butane, 2-chloro-2-methyl-butane
61143
2-Chlor-2-Methylbutan
CCC(C)(C)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
594-36-5
C5H11Cl
106.593
MFCD00000818
CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
tert-amyl chloride, butane, 2-chloro-2-methyl, 2-methyl-2-chlorobutane, tert-pentyl chloride, 1,1-dimethylpropyl chloride, tertiary pentyl chloride, t-pentyl chloride, acmc-209mdc, 2-chloro-2-methyl butane, 2-chloro-2-methyl-butane
61143
2-Chlor-2-Methylbutan
CCC(C)(C)Cl
2-Chloro-2-methylbutane is used as a solvent for the synthesis of other compounds and pentane. It is used in organic synthesis, Catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-2-Methylbutan wird als Lösungsmittel für die Synthese anderer Verbindungen und Pentan verwendet. Wird in der organischen Synthese, als katalytisches Mittel und in petrochemischen Additiven verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Ethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Extreme Temperaturen und direktes Sonnenlicht vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2-methylbutane
Schmelzpunkt -73°C
Dichte 0.866
Siedepunkt 85°C to 86°C
Flammpunkt −10°C (14°F)
Brechungsindex 1.405
Menge 5 g
UN-Nummer UN1107
Beilstein 1696930
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 106.6
Reinheit (%) 95%