missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-3,4-dimethoxy-beta-nitrostyrol, TRC

Artikelnummer. 30360538
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360538 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30360538 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3681901G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3,4-dimethoxy-beta-nitrostyrene
CAS 41122-35-4
Summenformel C10H10ClNO4
Menge 1 g
Synonym 2-Chloro-3,4-dimethoxy-1-(2-nitroethenyl)benzene, 3-Chloro-4-(2-nitrovinyl)veratrole
InChI-Formel InChI=1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+
SMILES ClC1=C(OC)C(OC)=CC=C1/C=C/[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 3-Chlor-1,2-dimethoxy-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 243.64
Formelmasse 243.0298
Name des Produkts
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.