Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlor-3,6-difluorbenzoesäure, 97 %
22.10 € - 87.30 €
Chemische Identifikatoren
CAS 287172-74-1
Summenformel C7H3ClF2O2
Molare Masse (g/mol) 192.546
MDL-Nummer MFCD01631441
InChI-Schlüssel COWJYTLVSFKOPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3,6-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-3,6-difluoro, pubchem8530, acmc-1cr2e, benzoic acid,2-chloro-3,6-difluoro, 2-chloro-3,6-difluorobenzoic acid
PubChem-CID 2773530
IUPAC-Name 2-Chlor-3,6-difluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)O)Cl)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11461107 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
B24105.03
1g 22.10 €
1 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
EU Lager 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11471107 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
B24105.06
5g 87.30 €
5 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
EU Lager 2 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
287172-74-1
192.546
COWJYTLVSFKOPM-UHFFFAOYSA-N
2773530
C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)O)Cl)F
C7H3ClF2O2
MFCD01631441
2-chloro-3,6-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-3,6-difluoro, pubchem8530, acmc-1cr2e, benzoic acid,2-chloro-3,6-difluoro, 2-chloro-3,6-difluorobenzoic acid
2-Chlor-3,6-difluorbenzoesäure
Spezifikation
2-Chloro-3,6-difluorobenzoic acid
1g
C7H3ClF2O2
2-chloro-3,6-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-3,6-difluoro, pubchem8530, acmc-1cr2e, benzoic acid,2-chloro-3,6-difluoro, 2-chloro-3,6-difluorobenzoic acid
C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)O)Cl)F
192.546
192.55
126°C to 128°C
287172-74-1
MFCD01631441
COWJYTLVSFKOPM-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-3,6-difluorbenzoesäure
2773530
97%