Learn More
2-Chlor-3-cyan-4,6-dimethylpyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7081542
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
14237-71-9
C8H7ClN2
166.61
MFCD00051676
RETJKTAVEQPNMH-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2-chloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl, acmc-1azio, chlorodimethylnicotinonitrile, ksc496m6f, 2-chloro-4,6-dimethyinicotinonitrile, 4,6-dimethyl-2-chloro-nicotinonitrile
223261
2-Chlor-4,6-Dimethylpyridin-3-Carbonitril
CC1=CC(C)=C(C#N)C(Cl)=N1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
14237-71-9
C8H7ClN2
166.61
MFCD00051676
RETJKTAVEQPNMH-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2-chloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl, acmc-1azio, chlorodimethylnicotinonitrile, ksc496m6f, 2-chloro-4,6-dimethyinicotinonitrile, 4,6-dimethyl-2-chloro-nicotinonitrile
223261
2-Chlor-4,6-Dimethylpyridin-3-Carbonitril
CC1=CC(C)=C(C#N)C(Cl)=N1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 131348
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 98%