missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-3-fluor-4-nitropyridin-N-oxid, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7047963
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
101664-56-6
C5H2ClFN2O3
192.53
MFCD04039346
IQKSCEDCDQGAAO-UHFFFAOYSA-N
7016327
2-Chlor-3-Fluor-4-Nitro-1-Oxidopyridin-1-ium
C1=C[N+](=C(C(=C1[N+](=O)[O-])F)Cl)[O-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
101664-56-6
C5H2ClFN2O3
192.53
MFCD04039346
IQKSCEDCDQGAAO-UHFFFAOYSA-N
7016327
2-Chlor-3-Fluor-4-Nitro-1-Oxidopyridin-1-ium
C1=C[N+](=C(C(=C1[N+](=O)[O-])F)Cl)[O-]

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine N-oxide
Schmelzpunkt 176°C to 178°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4429477
Synonym 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine n-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine 1-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-n-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridin-1-ol, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, pubchem6132, acmc-20ao05, pyridine,2-chloro-3-fluoro-4-nitro-, 1-oxide, pyridine,2-chloro-3-fluoro-4-nitro-,1-oxide, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-4-nitro-, 1-oxide
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 192.53
Reinheit (%) 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'