Learn More
2-Chlor-3-fluor-4-(trifluormethyl)-pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7047964
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
628692-22-8
C6H2ClF4N
199.53
MFCD04038326
YKQVABFVOGPIKX-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-1bhv8, 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine
2782813
2-Chlor-3-Fluor-4-(Trifluormethyl)Pyridin
FC1=C(C=CN=C1Cl)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
628692-22-8
C6H2ClF4N
199.53
MFCD04038326
YKQVABFVOGPIKX-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-1bhv8, 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine
2782813
2-Chlor-3-Fluor-4-(Trifluormethyl)Pyridin
FC1=C(C=CN=C1Cl)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Siedepunkt 35°C to 37°C (25 mmHg)
Brechungsindex 1.44
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 199.54
Reinheit (%) 98%