Learn More
2-Chlor-3-formylthiophen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3-formylthiophene |
| CAS | 14345-98-3 |
| Summenformel | C5H3ClOS |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-3-thiophenealdehyde, 2-Chloro-3-thiophenecarboxaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H3ClOS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-3H |
| SMILES | O=CC1=C(Cl)SC=C1 |
| IUPAC-Name | 2-Chlorthiophen-3-carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.59 |