Learn More
2-Chlor-3-hydroxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30362980
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Unit Size:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30362980 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30362980 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC585795500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid
CAS 51786-10-8
Summenformel C7H5O3Cl
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Chlor-3-hydroxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
Formelmasse 171.9927