Learn More
2-Chlor-3-hydroxybenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 51786-10-8 |
| Summenformel | C7H5O3Cl |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)O)Cl)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-3-hydroxybenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.57 |
| Formelmasse | 171.9927 |