Learn More
2-Chlor-3-methylanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3-methylaniline |
| CAS | 29027-17-6 |
| Summenformel | C7 H8 Cl N |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(N)c1Cl |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-3-methylanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 141.6 |
| Formelmasse | 141.0345 |