Learn More
2-Chlor-3-(Trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| Schmelzpunkt | 37°C to 40°C |
| Siedepunkt | 166°C to 168°C |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2923 |
| Beilstein | 4179716 |
| Formelmasse | 181.55 |
| Reinheit (%) | 98% |