Learn More
2-Chlor-3-(Trifluormethyl)chinoxalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470000
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470000 1 g 1 Gramm
11480000 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470000 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50549.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 254732-51-9 | C9H4ClF3N2 | 232.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 254732-51-9
Summenformel C9H4ClF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 232.59
MDL-Nummer MFCD00243891
InChI-Schlüssel DSMMAQWRRJQVTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline, 2-chloro-3-trifluoromethyl, chlorotrifluoromethylquinoxaline, 3-chloro-2-trifluoromethyl quinoxaline
PubChem CID 736421
IUPAC-Name 2-Chlor-3-(Trifluormethyl)chinoxalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Menge 1 g
Formelmasse 232.59
Reinheit (%) 96%