Learn More
2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10454463 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10454463 5 g Glasflasche 5 Gramm
10114630 25 g Glasflasche 25 Gramm
11906581 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10454463 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 263000050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3140-73-6 | C5H6ClN3O2 | 175.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3140-73-6
Summenformel C5H6ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 175.57
MDL-Nummer MFCD00075607
InChI-Schlüssel GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cdmt, 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy, 2-chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazine, pubchem20734, acmc-1cnh7, ksc567a8j, 2-chloro-4,6-dimethoxy s-triazine, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy
PubChem CID 18450
IUPAC-Name 2-Chlor-4,6-Dimethoxy-1,3,5-Triazin
SMILES COC1=NC(OC)=NC(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Schmelzpunkt 74.0°C to 78.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 99.0°C to 100.0°C (1.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,sparingly soluble in light petroleum and ethanol
Formelmasse 175.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.