Learn More
2-Chlor-4,6-Dimethylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323246
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
4472-44-0
C6H7ClN2
142.59
RZVPFDOTMFYQHR-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl, 2-chloro-4,6-dimethyl-pyrimidine, pubchem6904, acmc-1adw7, 5-23-05-00401 beilstein handbook reference, ksc495i5r, 2-chlor-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-dimethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl-1,3-diazine, 2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
20550
2-Chlor-4,6-dimethylpyrimidin
CC1=CC(=NC(=N1)Cl)C
4472-44-0
C6H7ClN2
142.59
RZVPFDOTMFYQHR-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl, 2-chloro-4,6-dimethyl-pyrimidine, pubchem6904, acmc-1adw7, 5-23-05-00401 beilstein handbook reference, ksc495i5r, 2-chlor-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-dimethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl-1,3-diazine, 2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
20550
2-Chlor-4,6-dimethylpyrimidin
CC1=CC(=NC(=N1)Cl)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4, 6-dimethylpyrimidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36°C to 38°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 210°C to 212°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver, kristallines Pulver oder schwach schmelzender Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /