Learn More
2-Chlor-4-(dimethylamino)Benzaldehyd, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH3N(CH3)C6H3(Cl)CHO |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 183.64 |
Reinheit (%) | 97% |