missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-4-fluor-3-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15468377
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
173315-54-3
C8H6ClFO2
188.58
MFCD11846444
DBMUFFHLBXKTDM-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl-benzoic acid, 2-chloro-3-methyl-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl benzoic acid
10845315
2-Chlor-4-Fluor-3-methylbenzoesäure
CC1=C(F)C=CC(C(O)=O)=C1Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
173315-54-3
C8H6ClFO2
188.58
MFCD11846444
DBMUFFHLBXKTDM-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl-benzoic acid, 2-chloro-3-methyl-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl benzoic acid
10845315
2-Chlor-4-Fluor-3-methylbenzoesäure
CC1=C(F)C=CC(C(O)=O)=C1Cl

It is used in the synthesis and Antibacterial Evaluation of 6-Amino-8-methylquinolones.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Verwendung bei der Synthese und antibakterieller Bewertung von 6-Amino-8-Methylquinolonen.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 186°C to 189°C
Menge 250 mg
Beilstein 7423351
Formelmasse 188.59
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'