Learn More
2-Chlor-4-Fluor-5-Nitrophenol, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number 15515986
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
84478-75-1
C6H3ClFNO3
191.54
MFCD02670258
NAWVMCKMQMJQMF-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzenol, phenol, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro-phenol, pubchem2849, chlorofluoronitrobenzenol, acmc-1bkdg, ksc495s7h, 2-fluoro-4-chloro-5-hydroxynitrobenzene, 4-chloro-2-fluoro-5-hydroxy-1-nitrobenzene
158655
2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
OC1=CC(=C(F)C=C1Cl)[N+]([O-])=O
84478-75-1
C6H3ClFNO3
191.54
MFCD02670258
NAWVMCKMQMJQMF-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzenol, phenol, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro-phenol, pubchem2849, chlorofluoronitrobenzenol, acmc-1bkdg, ksc495s7h, 2-fluoro-4-chloro-5-hydroxynitrobenzene, 4-chloro-2-fluoro-5-hydroxy-1-nitrobenzene
158655
2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
OC1=CC(=C(F)C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
Schmelzpunkt 99.0°C to 101.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 191.55
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.