Learn More
2-Chlor-4-Fluor-5-Nitrotoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as Ceritinib intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-4-Fluor-5-Nitrotoluol, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird zudem als Ceritinib-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2-Chlor-4-Fluor-5-Nitrotoluol, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird zudem als Ceritinib-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene |
Farbe | Gelb |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 189.57 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |