Learn More
2-Chlor-4'-Fluoracetophenon, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 47°C to 50°C |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | FC6H4COCH2Cl |
Menge | 25 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.