Learn More
2-Chlor-4-fluoranisol, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10693415
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material 2-chloro-4-fluoroanisole
CAS 2267-25-6
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2900g/mL
Siedepunkt 197.0°C to 200.0°C
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6ClFO
Strukturformel ClC6H3(F)OCH3
MDL-Nummer MFCD00672965
Menge 5 g
Relative Dichte 1.29
Synonym 2-chloro-4-fluoroanisole, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-methoxy, 2-chloro-4-fluoro-1-methoxy-benzene, pubchem2658, acmc-1cnak, intermediates-zcf02609, ksc497i7l
InChI-Schlüssel RKCGJVGMRPKPNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1Cl
IUPAC-Name 2-chloro-4-fluoro-1-methoxybenzene
Molekulargewicht (g/mol) 160.57
PubChem CID 2773580
Formelmasse 160.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-fluoroanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.