Learn More
2-Chlor-4-Fluorbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698066
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
85958-57-2
C6H3Cl2FO2S
229.046
MFCD00052957
FCFPJKHVCHKCMP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5092, acmc-209wex, buttpark 9457-18, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonylchloride, ksc447s0p, chloro 2-chloro-4-fluorophenyl sulfone
522846
2-Chlor-4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S(=O)(=O)Cl
85958-57-2
C6H3Cl2FO2S
229.046
MFCD00052957
FCFPJKHVCHKCMP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5092, acmc-209wex, buttpark 9457-18, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonylchloride, ksc447s0p, chloro 2-chloro-4-fluorophenyl sulfone
522846
2-Chlor-4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S(=O)(=O)Cl
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl(F)C6H3(SO2Cl)
Menge 1 g
Formelmasse 229.06
Reinheit (%) 97%