Learn More
2-Chlor-4-Fluorphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026861
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
75279-56-0
C8H5ClFN
169.583
MFCD00236029
GSMCLMKFBYLWRP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-4-fluorobenzyl cyanide, 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetonitrile, 2-chloro-4-fluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-4-fluorophenyl acetonitrile, 2-2-chloro-4-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4251
2725063
2-(2-Chlor-4-Fluorphenyl)Acetonitril
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CC#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
75279-56-0
C8H5ClFN
169.583
MFCD00236029
GSMCLMKFBYLWRP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-4-fluorobenzyl cyanide, 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetonitrile, 2-chloro-4-fluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-4-fluorophenyl acetonitrile, 2-2-chloro-4-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4251
2725063
2-(2-Chlor-4-Fluorphenyl)Acetonitril
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 169.59
Reinheit (%) 97%