Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlor-4-fluorpyridin, 97 %
Artikelnummer. 11384416
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384416 1 g 1 Gramm
11394416 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11384416 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L20023.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 34941-91-8
Summenformel C5H3ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 131.534
MDL-Nummer MFCD04039345
InChI-Schlüssel FGSAQRJRWCZLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro pyridine, 2-chloro-4-fluoro-pyridine, pubchem6180, acmc-1aft7, 2-chlro-4-fluoroxypyridine, ksc222e0n, pyrimidine, 4-chloro-6-fluoro, abbypharma ap-14-5731
PubChem CID 2782792
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Fluorpyridin
SMILES C1=CN=C(C=C1F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluoropyridine
Siedepunkt 140°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1634747
Formelmasse 131.54
Reinheit (%) 97%