Learn More
2-Chlor-4-Hydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037145
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
56962-11-9
C7H5ClO2
156.565
MFCD00052184
ZMOMCILMBYEGLD-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, pubchem7366, acmc-209lv6, ksc497o6r, 2-chlor-4-hydroxy-benzaldehyd, 2-chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
185363
2-Chlor-4-Hydroxybenzaldehyd
C1=CC(=C(C=C1O)Cl)C=O
56962-11-9
C7H5ClO2
156.565
MFCD00052184
ZMOMCILMBYEGLD-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, pubchem7366, acmc-209lv6, ksc497o6r, 2-chlor-4-hydroxy-benzaldehyd, 2-chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
185363
2-Chlor-4-Hydroxybenzaldehyd
C1=CC(=C(C=C1O)Cl)C=O
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-4-Hydroxybenzaldehyd, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 145°C to 147°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 97%