Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlor-4-iod-5-(trifluormethyl)-pyridin, tech. 90 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63345.03
Weitere Details : CAS : 505084-55-9 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468256
  • 77.45 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
505084-55-9
307.439
XEEQBBXEZSNIQV-UHFFFAOYSA-N
2773791
C1=C(C(=CN=C1Cl)C(F)(F)F)I
C6H2ClF3IN
MFCD01862099
2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl, acmc-1avx5, ksc496i6b, pyridine,2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl
2-Chlor-4-Iod-5-(Trifluormethyl)Pyridin
Spezifikation
2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
1g
C6H2ClF3IN
2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl, acmc-1avx5, ksc496i6b, pyridine,2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl
C1=C(C(=CN=C1Cl)C(F)(F)F)I
307.439
307.44
90%
Light sensitive
505084-55-9
MFCD01862099
XEEQBBXEZSNIQV-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-4-Iod-5-(Trifluormethyl)Pyridin
2773791
Fest
Eigenschaften
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation