Learn More
2-Chlor-4-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026745
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
615-65-6
C7H8ClN
141.598
MFCD00007666
XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene
12007
2-Chlor-4-Methylanilin
CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
615-65-6
C7H8ClN
141.598
MFCD00007666
XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene
12007
2-Chlor-4-Methylanilin
CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methylaniline
Schmelzpunkt 7°C
Dichte 1.151
Siedepunkt 223°C to 225°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.575
Menge 5 g
UN-Nummer UN3429
Beilstein 774514
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 98%