Learn More
2-Chlor-4-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027074
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
121-86-8
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007210
LLYXJBROWQDVMI-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-nitrotoluene, benzene, 2-chloro-1-methyl-4-nitro, o-chloro-p-nitrotoluol, toluene, 2-chloro-4-nitro, 3-chloro-4-methylnitrobenzene, 2-chlor-4-nitrotoluen, unii-9t26lnr6t8, 2-chloro-4-nitrotoluen czech, 2,4-chloronitrotoluene, 2-chloro-4-nitro-1-methylbenzene
8491
2-Chlor-1-methyl-4-nitrobenzol
CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
121-86-8
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007210
LLYXJBROWQDVMI-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-nitrotoluene, benzene, 2-chloro-1-methyl-4-nitro, o-chloro-p-nitrotoluol, toluene, 2-chloro-4-nitro, 3-chloro-4-methylnitrobenzene, 2-chlor-4-nitrotoluen, unii-9t26lnr6t8, 2-chloro-4-nitrotoluen czech, 2,4-chloronitrotoluene, 2-chloro-4-nitro-1-methylbenzene
8491
2-Chlor-1-methyl-4-nitrobenzol
CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitrotoluene
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Siedepunkt 260°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3457
Beilstein 1817924
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%