Learn More
2-Chlor-4-(trifluormethyl)-pyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332956
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332956 1 g 1 Gramm
11352956 250 mg 250 Milligramm
11342956 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10713.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 81565-18-6 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81565-18-6
Summenformel C6H3ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 181.54
MDL-Nummer MFCD00042224
InChI-Schlüssel GBNPVXZNWBWNEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoro methylpyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2204, acmc-209plt, ksc449e5r, 2-chloro-4-trifluromethylpyridine, 2-chloro-4-trifluoro-methylpyridine
PubChem CID 144958
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CC=NC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dichte 1.411
Siedepunkt 145°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Brechungsindex 1.449
Menge 1 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 4246276
Formelmasse 181.55
Reinheit (%) ≥98%