Learn More
2-Chlor-4H-1,3,2-Benzodioxaphosphorin-4-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025551
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
5381-99-7
C7H4ClO3P
202.53
MFCD00013353
BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYNA-N
2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro-4h-benzo d 1,3,2 dioxaphosphinin-4-one, van boom's reagent, 2-chloro-4h-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one, 4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro, salicylchlorophosphite, salicyl chlorophosphite, acmc-1an3b, 2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one, salicylchlorophosphite; van boom's reagent
237010
2-chloro-2,4-dihydro-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one
ClP1OC(=O)C2=CC=CC=C2O1
5381-99-7
C7H4ClO3P
202.53
MFCD00013353
BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYNA-N
2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro-4h-benzo d 1,3,2 dioxaphosphinin-4-one, van boom's reagent, 2-chloro-4h-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one, 4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro, salicylchlorophosphite, salicyl chlorophosphite, acmc-1an3b, 2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one, salicylchlorophosphite; van boom's reagent
237010
2-chloro-2,4-dihydro-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one
ClP1OC(=O)C2=CC=CC=C2O1
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one is a reagent used in phosphorylation and phosphitylation of alcohols and in the formation of H-phosphonates. It is also reactive cyclic phosphitylating reagent involved in fast coupling rates and hydrolytic cleavage more readily compare to that of a acyclic analog.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-4H-1,3,2benzodioxaphosphorin-4-on ist ein Reagenz, das bei der Phosphorylierung und Phosphylierung von Alkoholen und bei der Bildung von H-Phosphonaten verwendet wird. Zudem ein reaktives zyklisches Phosphitylierungsreagenz, das im Vergleich zu einem azyklischen Analogon, einfacher in schnelle Kupplungsraten und hydrolytische Spaltung involviert wird.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril, Dichlormethan, Tetrahydrofuron und Dimethylformamid.
Hinweise
Licht- und wärmeempfindlich. Nicht verträglich mit Wasser und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Siedepunkt 127°C to 128°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile,dichloromethane,tetrahydrofuron and dimethylformamide.
Formelmasse 202.54
Reinheit (%) 97%