Learn More
2-Chloro-5-(1-ethoxy-3-oxoisoindolin-1-yl)benzenesulfonamide, TRC
Artikelnummer. 30367408
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30367408 250 mg 250 Milligramm
30354104 100 mg -
30351588 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367408 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC367146250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1369995-36-7
Summenformel C16H15ClN2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 366.82
Synonym Chlorthalidone Impurity
IUPAC-Name 2-chloro-5-(1-ethoxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide
SMILES CCOC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(1-ethoxy-3-oxoisoindolin-1-yl)benzenesulfonamide
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H15ClN2O4S/c1-2-23-16(12-6-4-3-5-11(12)15(20)19-16)10-7-8-13(17)14(9-10)24(18,21)22/h3-9H,2H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
Formelmasse 366.0441