missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Chlor-5-(2,3-dichlorphenylcarbamoyl)benzenboronsäure, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H54574.03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15461356

  • 679.00 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
15-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1449144-73-3
344.379
JISRVYPGQJIELD-UHFFFAOYSA-N
73995881
B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)Cl)(O)O
C13H9BCl3NO3
MFCD27996215
2-chloro-5-2,3-dichlorophenylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-2,3-dichlorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 2-chloro-5-2,3-dichlorophenylcarbamoyl phenylboronic acid
[2-chlor-5-[(2,3-dichlorphenyl)carbamoyl]phenyl]boronsäure

Spezifikation

2-Chloro-5-(2,3-dichlorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
1449144-73-3
MFCD27996215
JISRVYPGQJIELD-UHFFFAOYSA-N
[2-chlor-5-[(2,3-dichlorphenyl)carbamoyl]phenyl]boronsäure
73995881
97%
1g
C13H9BCl3NO3
2-chloro-5-2,3-dichlorophenylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-2,3-dichlorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 2-chloro-5-2,3-dichlorophenylcarbamoyl phenylboronic acid
B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)Cl)(O)O
344.379
344.39
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation