Learn More
2-Chlor-5,6-dimethyl-4-methoxy-Nicinsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5,6-dimethyl-4-methoxy Nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1329833-74-0 |
| Summenformel | C10H12ClNO3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-methoxy-5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloro-4-methoxy-5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12ClNO3/c1-5-6(2)12-9(11)7(8(5)14-3)10(13)15-4/h1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(Cl)nc(C)c(C)c1OC |
| IUPAC-Name | Methyl-2-chlor-4-methoxy-5,6-dimethylpyridin-3-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 229.66 |
| Formelmasse | 229.0506 |