missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-5-Ethylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4258894
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
111196-81-7
C6H7ClN2
142.59
MFCD00799503
BGLLZQRUXJGTAD-UHFFFAOYSA-N
5-ethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-ethyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-ethyl, 2-chloro-5-ethyl pyrimidine, pubchem7032, acmc-1brw8, 2-chloro-5-ethylpyrimdine, 2-chloro-5-ethylpyrimidin, 2-chloro-5-ethylpyrimidine, ksc493s1b
3572763
2-Chlor-5-Ethylpyrimidin
CCC1=CN=C(Cl)N=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
111196-81-7
C6H7ClN2
142.59
MFCD00799503
BGLLZQRUXJGTAD-UHFFFAOYSA-N
5-ethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-ethyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-ethyl, 2-chloro-5-ethyl pyrimidine, pubchem7032, acmc-1brw8, 2-chloro-5-ethylpyrimdine, 2-chloro-5-ethylpyrimidin, 2-chloro-5-ethylpyrimidine, ksc493s1b
3572763
2-Chlor-5-Ethylpyrimidin
CCC1=CN=C(Cl)N=C1
Chemischer Name oder Material 2-chloro-5-ethylpyrimidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1740g/mL
Siedepunkt 223°C
Flammpunkt >109°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.174
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'