Learn More
2-Chlor-5-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029939
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
31301-51-6
C5H3ClFN
131.53
MFCD03095332
QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
2782801
2-Chlor-5-Fluorpyridin
FC1=CN=C(Cl)C=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
31301-51-6
C5H3ClFN
131.53
MFCD03095332
QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
2782801
2-Chlor-5-Fluorpyridin
FC1=CN=C(Cl)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-fluoropyridine
Schmelzpunkt 19°C
Dichte 1.297
Siedepunkt 74°C (38 mmHg)
Flammpunkt 42°C (108°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 1 g
UN-Nummer UN2929
Formelmasse 131.54
Reinheit (%) 95%