Learn More
2-Chlor-5-(hydrazinocarbonyl)benzolsulfonamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-(hydrazinocarbonyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 5378-62-1 |
| Summenformel | C7H8ClN3O3S |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloro-3-sulfamoyl-benzoic Acid Hydrazide, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoylhydrazine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8ClN3O3S/c8-5-2-1-4(7(12)11-9)3-6(5)15(10,13)14/h1-3H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMILES | N[S](=O)(C1=CC(C(NN)=O)=CC=C1Cl)=O |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-5-(hydrazincarbonyl)benzolsulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.67 |
| Formelmasse | 249 |